Tisk…
4-Nitrophenyl isocyanate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
296700050 296700250
ACRO296700050EA 1450 CZK
ACRO296700050 ACRO296700250
4-Nitrophenyl isocyanate 98%
4-Nitrophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,12 g/mol
Bod varu: 277 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56…62 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007306
CAS číslo: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %