Tisk…
3-Nitrophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
269417-25G 269417-5G
SIAL269417-25GEA 3320 CZK
SIAL269417-25G SIAL269417-5G
3-Nitrophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,12 g/mol
Bod varu: 120…125 °C (0,7 mmHg)
Bod tání: 52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007220
CAS číslo: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III