Tisk…
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
336180050 336180250
ACRO336180050EA 1800 CZK
ACRO336180050 ACRO336180250
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
3-Nitrophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Bod varu: 130…131 °C (11 mmHg)
Bod tání: 50…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007220
CAS číslo: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %