2-Nitrophenyl isocyanate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Isocyanato-2-nitrobenzene, 2-Nitrophenylisocyanate
296690050
296690250
ACRO296690050EA
2240
CZK
ACRO296690050
ACRO296690250
2-Nitrophenyl isocyanate 99%
2-Nitrophenyl isocyanate
Vzorec:
C₇H₄N₂O₃ Bod varu: 135…137 °C (17 mmHg) Bod tání: 38…41 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007092 CAS číslo: 3320-86-3 EINECS: 222-024-2 UN: 3335 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 41 °C |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...