Tisk…
Fenylizokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
185353-100G 185353-500G 185353-5G
SIAL185353-100GEA 1540 CZK
SIAL185353-100G SIAL185353-500G SIAL185353-5G
Fenylizokyanát, Sigma-Aldrich®
Fenylizokyanát
Vzorec: C₇H₅NO
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001994
CAS číslo: 103-71-9
EINECS: 203-137-6
UN: 2487
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07449