Tisk…
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine, TMPD, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
T7394-25G T7394-5G
SIALT7394-25GEA 5020 CZK
SIALT7394-25G SIALT7394-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…50 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008309
CAS číslo: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09367