N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21101.0005
8.21101.0025
8.21101.0005EA
1400
CZK
8.21101.0005
8.21101.0025
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂ MW: 164,25 g/mol Bod varu: 260 °C (1013 hPa) Bod tání: 48…50 °C Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008309 CAS číslo: 100-22-1 EINECS: 202-831-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09367 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 48 - 50 °C |
Molar Mass | 164.24 g/mol |
Boiling Point | 260 °C |
Flash Point |
|