N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
170790050
170790250
170791000
ACRO170790050EA
1420
CZK
ACRO170790050
ACRO170790250
ACRO170791000
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine 98%
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂ Bod varu: 260 °C (760 mmHg) Bod tání: 48…52 °C Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008309 CAS číslo: 100-22-1 EINECS: 202-831-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09367 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Beige to grey to purple to brown Crystals or flakes or granular solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |