Tisk…
3-(Dimethylamino)phenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D144002-25G D144002-5G
SIALD144002-25GEA 3130 CZK
SIALD144002-25G SIALD144002-5G
3-(Dimethylamino)phenol, Sigma-Aldrich®
3-(Dimethylamino)phenol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 65…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002264
CAS číslo: 99-07-0
EINECS: 202-727-0