Tisk…
3-(Dimethylamino)phenol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Dimethyl-3-hydroxyaniline, 3-Dimethylaminophenol
115860250 115861000 115865000
ACRO115860250EA 2140 CZK
ACRO115860250 ACRO115861000 ACRO115865000
3-(Dimethylamino)phenol 97%
3-(Dimethylamino)phenol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 80…85 °C
Bod vzplanutí: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002264
CAS číslo: 99-07-0
EINECS: 202-727-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
GC Xylene isomers plus Ethylbenzene (Ethylbenzene not to exceed 25%)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %