Tisk…
3-(Diethylamino)phenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
102091-100G 102091-500G
SIAL102091-100GEA 1370 CZK
SIAL102091-100G SIAL102091-500G
3-(Diethylamino)phenol, Sigma-Aldrich®
3-(Diethylamino)phenol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Bod varu: 276 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78 °C
MDL Number: MFCD00002265
CAS číslo: 91-68-9
EINECS: 202-090-9