Tisk…
4-Amino-N,N-dimethylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
193992-100G 193992-500G 193992-5G
SIAL193992-100GEA 3350 CZK
SIAL193992-100G SIAL193992-500G SIAL193992-5G
4-Amino-N,N-dimethylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Amino-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007860
CAS číslo: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,33280