Tisk…

4-Amino-N,N-dimethylaniline 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

408460050 408460250 408461000 408465000
ACRO408460050EA 1390 CZK
ACRO408460050 ACRO408460250 ACRO408461000 ACRO408465000
4-Amino-N,N-dimethylaniline 97%
4-Amino-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007860
CAS číslo: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,33280

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Dark brown to black Fused mass or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR