Tisk…
N,N-Dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
515124-100ML 515124-1L 515124-2L 515124-4L
SIAL515124-100MLEA 964 CZK
SIAL515124-100ML SIAL515124-1L SIAL515124-2L SIAL515124-4L
N,N-Dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylanilin
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121.18
Bod varu: 194
Bod tání: 2.5
Hustota: 0.9559 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 62
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008304
CAS číslo: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03261