Azobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20118.0025
8.20118.0100
8.20118.0025EA
2170
CZK
8.20118.0025
8.20118.0100
Azobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Azobenzen
Vzorec:
C₁₂H₁₀N₂ Bod varu: 293 °C (1013 hPa) Bod tání: 66…69 °C Hustota: 1,203 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003022 CAS číslo: 103-33-3 EINECS: 203-102-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,00948 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 6.4 mg/l (25 °C) |
Melting Point | 66 - 69 °C |
Molar Mass | 182.23 g/mol |
Boiling Point | 291 - 294 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.00048 hPa (25 °C) |
Flash Point | 100 °C |
Density | 1.203 g/cm3 |