Azobenzen ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10425.14
A10425.22
A10425.36
A10425.14EA
1830
CZK
A10425.14
A10425.22
A10425.36
Azobenzen ≥97%
Azobenzen
Purity: 97+%
CAS No.: 103-33-3
Molecular Formula: C12H10N2
Formula Weight: 182.23
Melting Point: 65-69°
Boiling Point: 293°
Merck Reference: 14,917
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003022
Vzorec:
C₁₂H₁₀N₂ MW: 182.22 Bod varu: 293 °C Bod tání: 65…69 °C Hustota: 1.203 Bod vzplanutí: 140 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003022 CAS číslo: 103-33-3 EINECS: 203-102-5 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,00948 |