Tisk…
Azobenzen 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
401540500 401542500
ACRO401540500EA 4120 CZK
ACRO401540500 ACRO401542500
Azobenzen 98%
Azobenzen
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂
Bod varu: 293 °C (1013 hPa)
Bod tání: 66…69 °C
Hustota: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003022
CAS číslo: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %