Tisk…
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
207290050 207290250
ACRO207290050EA 1510 CZK
ACRO207290050 ACRO207290250
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Iodobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClIO₂S
Bod tání: 80…84 °C
MDL Number: MFCD00007441
CAS číslo: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)
GC ≥96.0 %