Tisk…
4-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I10201-10G I10201-25G
SIALI10201-10GEA 2180 CZK
SIALI10201-10G SIALI10201-25G
4-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
4-Iodophenol
Vzorec: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
Bod tání: 92…93 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002327
CAS číslo: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05058