Tisk…
3-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
I10007-25G I10007-5G
SIALI10007-25GEA 2980 CZK
SIALI10007-25G SIALI10007-5G
3-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
3-Iodophenol
Vzorec: C₆H₅IO
MDL Number: MFCD00002261
CAS číslo: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
UN: 3335
ADR: 9,