2-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
281409-25G
281409-5G
SIAL281409-25GEA
2530
CZK
SIAL281409-25G
SIAL281409-5G
2-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
2-Iodophenol
Vzorec:
C₆H₅IO Bod varu: 186…187 °C (213 hPa) Bod tání: 39…42 °C Hustota: 1,8757 g/cm³ (80 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013963 CAS číslo: 533-58-4 EINECS: 208-569-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05057 |