Tisk…
4-Iodoanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
I7608-100G I7608-25G
SIALI7608-100GEA 3760 CZK
SIALI7608-100G SIALI7608-25G
4-Iodoanisole, Sigma-Aldrich®
4-Iodoanisole
Vzorec: C₇H₇IO
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…49 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001056
CAS číslo: 696-62-8
EINECS: 211-798-7