3-Iodoanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
3-iodoanisole
M-Clarity™ quality level = MQ100
242691-100G
242691-25G
242691-5G
SIAL242691-100GEA
11200
CZK
SIAL242691-100G
SIAL242691-25G
SIAL242691-5G
3-Iodoanisole, Sigma-Aldrich®
3-Iodoanisole
Vzorec:
C₇H₇IO MW: 234,04 g/mol Bod varu: 245 °C (1013 hPa) Hustota: 1,765 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001048 CAS číslo: 766-85-8 EINECS: 212-173-1 |