Tisk…
4-Iodophenetole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Iodophenyl ethyl ether, 1-Ethoxy-4-iodobenzene, 1-Iodo-4-ethoxybenzene
B21644.14 B21644.06
B21644.14EA 8890 CZK
B21644.14 B21644.06
4-Iodophenetole ≥97%
4-Iodophenetole
Purity: 97% CAS No.: 699-08-1 Molecular Formula: C8H9IO Formula Weight: 248.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5970 Melting Point: 26-29° Boiling Point: 133-134°/19mm Beilstein Reference: 2042067 MDL No.: MFCD00061124
Vzorec: C₈H₉IO
Bod varu: 133…134 °C (19 mmHg)
Bod tání: 26…29 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061124
CAS číslo: 699-08-1