1-Iodo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23659.06
B23659.14
B23659.06EA
2150
CZK
B23659.06
B23659.14
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 709-49-9
Molecular Formula: C6H3IN2O4
Formula Weight: 294.01
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 1113584
Vzorec:
C₆H₃IN₂O₄ Bod tání: 87…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039738 CAS číslo: 709-49-9 EINECS: 211-908-3 |