4-Iodo-3-nitroanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Iodo-4-methoxy-2-nitrobenzene
L11714.06
L11714.14
L11714.06EA
2340
CZK
L11714.06
L11714.14
4-Iodo-3-nitroanisole ≥98%
4-Iodo-3-nitroanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 58755-70-7
Molecular Formula: C7H6INO3
Formula Weight: 279.04
Melting Point: 60-63°
Beilstein Reference: 2365592
Vzorec:
C₇H₆INO₃ MW: 279.03 Bod tání: 60…63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024195 CAS číslo: 58755-70-7 |