Tisk…
3-Iodo-4-nitroanisole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
326320050 326320250
ACRO326320050EA 2940 CZK
ACRO326320050 ACRO326320250
3-Iodo-4-nitroanisole 97%
3-Iodo-4-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆INO₃
Bod tání: 68…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320682
CAS číslo: 214279-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96.0 %