Tisk…
1-Iodo-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
I9805-100G I9805-25G
SIALI9805-100GEA 7300 CZK
SIALI9805-100G SIALI9805-25G
1-Iodo-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Iodo-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄INO₂
MW: 249.01
Bod varu: 289
Bod tání: 168
Hustota: 2.273 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007299
CAS číslo: 636-98-6
EINECS: 211-272-7