Tisk…
4-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
129364-100G 129364-25G
SIAL129364-100GEA 3670 CZK
SIAL129364-100G SIAL129364-25G
4-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
4-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
MW: 219.02
Bod varu: 262
Bod tání: 61…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007848
CAS číslo: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 13,05049