Tisk…
3-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
I7209-25G I7209-5G
SIALI7209-25GEA 9480 CZK
SIALI7209-25G SIALI7209-5G
3-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
3-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Bod varu: 271 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1,821 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007781
CAS číslo: 626-01-7
EINECS: 210-922-7