Tisk…
2-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
I7004-25G I7004-5G
SIALI7004-25GEA 5280 CZK
SIALI7004-25G SIALI7004-5G
2-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
2-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Bod varu: 263 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007680
CAS číslo: 615-43-0
EINECS: 210-426-0