Tisk…
4-Iodophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Iodophenylisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
478687-1G 478687-5G
SIAL478687-1GEA 1650 CZK
SIAL478687-1G SIAL478687-5G
4-Iodophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Iodophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄INO
MW: 245,02 g/mol
Bod varu: 84 °C (5 mmHg)
Bod tání: 45…46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013875
CAS číslo: 15845-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III