Tisk…
2,3,5-Triiodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: TIBA
M-Clarity™ quality level = MQ200
T5910-10G T5910-5G
SIALT5910-10GEA 7450 CZK
SIALT5910-10G SIALT5910-5G
2,3,5-Triiodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃I₃O₂
MW: 499,81 g/mol
Bod varu: 416 °C (1013 hPa)
Bod tání: 225,9 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002420
CAS číslo: 88-82-4
EINECS: 201-859-6