Tisk…
2,3,5-Triiodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
120979-100G 120979-10G
SIAL120979-100GEA 10990 CZK
SIAL120979-100G SIAL120979-10G
2,3,5-Triiodobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃I₃O₂
Bod varu: 416 °C (1013 hPa)
Bod tání: 225,9 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002420
CAS číslo: 88-82-4
EINECS: 201-859-6