Tisk…
Methyl-4-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
679100-25G 679100-5G
SIAL679100-25GEA 2980 CZK
SIAL679100-25G SIAL679100-5G
Methyl-4-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇IO₂
Bod varu: 276 °C (1013 hPa)
Bod tání: 112 °C
Hustota: 2,02 g/cm³ (10 °C)
MDL Number: MFCD00016353
CAS číslo: 619-44-3
EINECS: 210-597-1