Methyl-4-iodobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
|
414460250
414461000
414460050
ACRO414460250EA
3070
CZK
ACRO414460250
ACRO414461000
ACRO414460050
Methyl-4-iodobenzoate 98%
Methyl-4-iodobenzoate
Vzorec:
C₈H₇IO₂ Bod varu: 276 °C (1013 hPa) Bod tání: 113…117 °C Hustota: 2,02 g/cm³ (10 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016353 CAS číslo: 619-44-3 EINECS: 210-597-1 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige to light orange Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 117 °C |
GC | ≥97.5 % |