Ethyl-4-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
641979-25G
641979-5G
SIAL641979-25GEA
6430
CZK
SIAL641979-25G
SIAL641979-5G
Ethyl-4-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-iodobenzoate
Vzorec:
C₉H₉IO₂ MW: 276,07 g/mol Bod varu: 281 °C (1013 hPa) Hustota: 1,655 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00017344 CAS číslo: 51934-41-9 |