Tisk…
Ethyl-4-iodobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
A14570.09 A14570.18 A14570.30
A14570.09EA 1620 CZK
A14570.09 A14570.18 A14570.30
Ethyl-4-iodobenzoate ≥98%
Ethyl-4-iodobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 51934-41-9 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5880 Boiling Point: 283° Beilstein Reference: 2208568 MDL No.: MFCD00017344
Vzorec: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Bod varu: 283 °C
Hustota: 1,660
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017344
CAS číslo: 51934-41-9
EINECS: 429-550-3