Tisk…
Methyl-3-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
706388-25G 706388-5G
SIAL706388-25GEA 6550 CZK
SIAL706388-25G SIAL706388-5G
Methyl-3-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇IO₂
MDL Number: MFCD00061093
CAS číslo: 618-91-7
EINECS: 210-570-4