Tisk…
Methyl-2-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
532851-250G 532851-50G
SIAL532851-250GEA 17370 CZK
SIAL532851-250G SIAL532851-50G
Methyl-2-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Bod varu: 272 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,784 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016351
CAS číslo: 610-97-9
EINECS: 210-243-6