Tisk…
Methyl-2-iodobenzoate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
249830250 249831000
ACRO249830250EA 2480 CZK
ACRO249830250 ACRO249831000
Methyl-2-iodobenzoate 99+%
Methyl-2-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇IO₂
Bod varu: 272…274 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,73 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016351
CAS číslo: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %