Tisk…
4-Iodobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
412390250 412390050
ACRO412390250EA 5300 CZK
ACRO412390250 ACRO412390050
4-Iodobenzoyl chloride 98%
4-Iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClIO
Bod varu: 100 °C (0,7 mmHg)
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001058
CAS číslo: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)