Tisk…
4-Iodobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: p-Iodobenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
579157-10G 579157-1G
SIAL579157-10GEA 6830 CZK
SIAL579157-10G SIAL579157-1G
4-Iodobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 125…128 °C
MDL Number: MFCD00051310
CAS číslo: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III