3-Iodobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
529036-10G
529036-1G
SIAL529036-10GEA
8060
CZK
SIAL529036-10G
SIAL529036-1G
3-Iodobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Iodobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₄IN |
MDL Number:
MFCD00079762 CAS číslo: 69113-59-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |