Tisk…

1,4-Diiodobenzene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

193526-10G 193526-50G
SIAL193526-10GEA 1730 CZK
SIAL193526-10G SIAL193526-50G
1,4-Diiodobenzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Diiodobenzene
Vzorec: C₆H₄I₂
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 126…127 °C
Hustota: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001054
CAS číslo: 624-38-4
EINECS: 210-842-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR