Tisk…
1,3-Diiodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
475262-25G 475262-5G
SIAL475262-25GEA 4980 CZK
SIAL475262-25G SIAL475262-5G
1,3-Diiodobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiodobenzene
Vzorec: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39 °C
Hustota: 2,76 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00041731
CAS číslo: 626-00-6
EINECS: 210-921-1