Tisk…
1,2-Diiodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
238112-10G 238112-1G
SIAL238112-10GEA 9450 CZK
SIAL238112-10G SIAL238112-1G
1,2-Diiodobenzene, Sigma-Aldrich®
1,2-Diiodobenzene
Vzorec: C₆H₄I₂
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,76 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00001038
CAS číslo: 615-42-9
EINECS: 210-425-5