Tisk…
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
L07299.14 L07299.22
L07299.14EA 2240 CZK
L07299.14 L07299.22
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 349-88-2 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 86-87°/1mm Beilstein Reference: 2091633 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007438
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Bod varu: 86…87 °C (1 mmHg)
Bod tání: 35…38 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007438
CAS číslo: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II