Tisk…
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
119350250 119351000
ACRO119350250EA 1830 CZK
ACRO119350250 ACRO119351000
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194.61
Bod varu: 95…96 °C (2 mmHg)
Bod tání: 29…34 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007438
CAS číslo: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %