Tisk…
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
532738-1G 532738-5G
SIAL532738-1GEA 1360 CZK
SIAL532738-1G SIAL532738-5G
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
MDL Number: MFCD00042286
CAS číslo: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8,II